Key Documents
SAB1300965
Sigma-Aldrich
Anti-TLL2 (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-KIAA0932, Anti-TLL2, Anti-Tolloid-like protein 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TLL2(7093)
Descrição geral
TLL2 is an astacin-like zinc-dependent metalloprotease and is a subfamily member of the metzincin family. Unlike other family members, a similar protein in mice does not cleave procollagen C-propeptides or chordin.
Imunogênio
TLL2 (NP_036597, 28-64)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human TLL2.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.