Documentos Principais
SAB1300751
Sigma-Aldrich
Anti-SUV39H2 (N-term G107) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-C mpl ligand antibody, Anti-MGDF antibody, Anti-Megakaryocyte colony stimulating factor antibody, Megakaryocyte growth and development factor antibody, Megakaryocyte stimulating factor antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SUV39H2(7066)
Descrição geral
Megakaryocytopoiesis is the cellular development process that leads to platelet production. TTPO is a humoral growth factor that is necessary for megakaryocyte proliferation and maturation, as well as for thrombopoiesis. This protein is the ligand for MLP/C_MPL, the product of myeloproliferative leukemia virus oncogene.
Imunogênio
SUV39H2 (AAA50553, 25-60)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human TPO.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)