Documentos Principais
SAB1300725
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PMAT-Y198 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ENT4, Anti-FLJ34923, Anti-PMAT, Solute carrier family 29 (Nucleoside transporters), member 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
DB
ELISA (i)
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr198)
Informações sobre genes
Categorias relacionadas
Descrição geral
PMAT is a member of the SLC29 family. It is a plasma membrane protein with 11 transmembrane helices. It catalyzes the reuptake of monoamines into presynaptic neurons, thus determining the intensity and duration of monoamine neural signaling. It has been shown to transport several compounds, including serotonin, dopamine, and the neurotoxin 1-methyl-4-phenylpyridinium.
Imunogênio
PMAT (NP_666369, 178-210)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Y198 of human PMAT.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)