Documentos Principais
SAB1300701
Sigma-Aldrich
Anti-U2AF1 (center Y114) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Splicing factor U2AF 35 kDa subunit, Anti-U2 auxiliary factor 35 kDa subunit, Anti-U2 snRNP auxiliary factor small subunit, Anti-U2AF1, Anti-U2AF35
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... U2AF1(7307)
Descrição geral
U2AF1 belongs to the splicing factor SR family. U2 auxiliary factor, comprising a large and a small subunit, is a non-snRNP protein required for the binding of U2 snRNP to the pre-mRNA branch site. This gene encodes the small subunit which plays a critical role in both constitutive and enhancer-dependent RNA splicing by directly mediating interactions between the large subunit and proteins bound to the enhancers.
Imunogênio
U2AF1 (NP_006749, 104-135)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human U2AF1.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)