SAB1300671
Anti-SMC2 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-SMC2, Anti-SMC2 protein, Anti-SMC2 structural maintenance of chromosomes 2-like 1 (Yeast), isoform CRA_a, Anti-Structural maintenance of chromosomes 2, Putative uncharacterized protein DKFZp667M185
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMC2(10592)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The previously assigned protein identifier Q6IEE0 has been merged into O95347. Full details can be found on the UniProt database.
Imunogênio
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human SMC2.
forma física
Não está encontrando o produto certo?