Documentos Principais
SAB1300664
Sigma-Aldrich
Anti-PPT2 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-G14, Anti-PPT-2, Anti-Palmitoyl-protein hydrolase 2, Anti-Palmitoyl-protein thioesterase 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPT2(9374)
Categorias relacionadas
Descrição geral
PPT2 removes thioester-linked fatty acyl groups from modified cysteine residues in proteins and prefers the acyl groups palmitic and myristic acid over other long-chain acyl substrates. It is a glycosylated lysosomal protein and member of the palmitoyl-protein thioesterase family.
Imunogênio
PPT2 (19-54)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human PPT2.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)