Documentos Principais
SAB1300600
Sigma-Aldrich
Anti-NCBP2 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-20 kDa nuclear cap-binding protein, Anti-CBP20, Anti-NCBP 20 kDa subunit, Anti-Nuclear cap-binding protein subunit 2, NCBP-interacting protein 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCBP2(22916)
Descrição geral
NCBP2 is a component of the nuclear cap-binding protein complex (CBC), which binds to the monomethylated 5′ cap of nascent pre-mRNA in the nucleoplasm. NCBP2 has an RNP domain commonly found in RNA binding proteins, and contains the cap-binding activity. The CBC promotes pre-mRNA splicing, 3′-end processing, RNA nuclear export, and nonsense-mediated mRNA decay.
Imunogênio
NCBP2 (NP_031388, 119-154)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human NCBP2.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)