Documentos Principais
SAB1300512
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse Dnmt2 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DNMT2, Anti-M.MmuIIP, Anti-Putative DNA cytosine methyltransferase DNMT2, DNA MTase homolog MmuIIP, DNA methyltransferase homolog MmuIIP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Trdmt1(13434)
Descrição geral
mDnmt2 does not appear to be active as a DNA methyltransferase; however, its strong binding to DNA suggests that it may mark specific sequences in the genome by binding to DNA through the specific target-recognizing motif. mDnmt2 is strongly expressed in thymus, testis, and at much lower levels in spleen, lung, brain, heart, kidney, liver, skeletal muscle and embryonic stem cells. This protein belongs to the 5-cystosine methyltransferase family.
Imunogênio
DNMT2 (351-386)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of mouse Dnmt2.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)