SAB1300276
Anti-ARL2 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ADP-ribosylation factor-like protein 2, Anti-ARL2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARL2(402)
Descrição geral
Imunogênio
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human ARL2.
forma física
Não está encontrando o produto certo?