Documentos Principais
SAB1300073
Sigma-Aldrich
Anti-MGAT1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-α-1,3-mannosyl-glycoprotein 2-β-N-acetylglucosaminyltransferase, Anti-GNT-I, Anti-GlcNAc-T I, N-glycosyl-oligosaccharide-glycoprotein N-acetylglucosaminyltransferase I
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
glycosylation
Informações sobre genes
human ... MGAT1(4245)
Categorias relacionadas
Descrição geral
There are believed to be over 100 different glycosyltransferases involved in the synthesis of protein-bound and lipid-bound oligosaccharides. MGAT1 (UDP-N-acetylglucosamine:alpha-3-D-mannoside beta-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase I) is a medial-Golgi enzyme essential for the synthesis of hybrid and complex N-glycans. The protein, encoded by a single exon, shows typical features of a type II transmembrane protein. The protein is believed to be essential for normal embryogenesis.
Imunogênio
MGAT1 (GNT1_HUMAN, 21-57)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human MGAT1.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)