S9075
Anti-Synemin (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DMN, Anti-Desmuslin, Anti-SYN, Anti-SYNM
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~170 kDa
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:150-1:300 using human skeletal muscle
western blot: 1:500-1:1000 using rat skeletal muscle extract (S1 fraction)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYNM(23336)
mouse ... Synm(233335)
forma física
Exoneração de responsabilidade