S7936
SB 205384
solid
Sinônimo(s):
4-Amino-7-hydroxy-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid but-2-ynyl ester
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 18 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
CC#CCOC(=O)c1c(C)nc2sc3CC(O)CCc3c2c1N
InChI
1S/C17H18N2O3S/c1-3-4-7-22-17(21)13-9(2)19-16-14(15(13)18)11-6-5-10(20)8-12(11)23-16/h10,20H,5-8H2,1-2H3,(H2,18,19)
chave InChI
JDTZAGLGBRRCJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3