S7443
Anti-Sox3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
ammonium sulfate suspension
peso molecular
antigen 44.8 kDa
reatividade de espécies
human, rodent
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOX3(6658)
mouse ... Sox3(20675)
rat ... Sox3(679158)