S3195
Anti-SR-A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
Sinônimo(s):
Anti-Serine Arginine-rich Pre-mRNA Splicing Factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
ammonium sulfate suspension
peso molecular
antigen 139.3 kDa
reatividade de espécies
rodent, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SCAF1(58506)
Imunogênio
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves