Key Documents
RT6011-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
T-60-11, non aerosol tight, without adapter, without lid, to hold, 60 x 1.5/2.0 mL tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
to hold 60 x 1.5/2.0 mL tubes
drum rotor (microtubes)
non aerosol tight
without adapter
without lid
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638505 (NA)
Eppendorf® 5804730003 (EU)
Parâmetros
16,400 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Categorias relacionadas
Descrição geral
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG