Documentos Principais
RF451817C-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-18-17-Cryo, non aerosol tight, to hold, 18 x cryovials, with adapters and lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
to hold 18 x cryovials
fixed angle rotor
non aerosol tight
with adapters and lid
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022654161 (NA)
Eppendorf® 5427705007 (EU)
Parâmetros
8,324 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5430/5430R
Categorias relacionadas
Descrição geral
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)