Documentos Principais
RABDIL6
Sigma-Aldrich
ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Outras notas
Intended for use with ELISA kits.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)