Documentos Principais
RAB1916
Sigma-Aldrich
Rat MMP-2 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
rat
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.6 ng/mL
standard curve range: 0.614-150 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... Mmp2(81686)
Descrição geral
This ELISA antibody pair detects Rat MMP-2
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shan Wu et al.
International journal of molecular medicine, 42(6), 3386-3394 (2018-10-03)
The present study investigated the underlying molecular mechanism by which Buthus martensii Karsch chlorotoxin (BmK CT) inhibits the invasion and metastasis of glioma cells and the possibility of 131I‑labeled BmK CT (131I‑BmK CT) as a novel targeted agent for the treatment of glioma. The