Documentos Principais
RAB1602
Sigma-Aldrich
Human Norrin ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/mL
standard curve range: 0.41-100 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NDP(4693)
Descrição geral
This ELISA antibody pair detects Human Norrin. Other species not yet determined.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)