Documentos Principais
RAB1036
Sigma-Aldrich
Human Cystatin SN ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Sinônimo(s):
Cystatin SN ELISA, ELISA Kit for Cystatin, Human Cystatin Detection
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.2 ng/ml
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CST1(1469)
Descrição geral
This ELISA antibody pair detects Human Cystatin SN. Other species not yet determined.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Romina Hernández-Olivos et al.
Scientific reports, 11(1), 15646-15646 (2021-08-04)
There are currently no preventative options for recurrent aphthous stomatitis, and the only available treatments are palliative. This is partly due to a poor understanding of its etiopathogenesis. In this case-control study, we characterized the salivary proteome of patients with