Documentos Principais
RAB1002
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine TEK / Angiopoietin-1 Receptor ELISA Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TEK(7010)
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-TIE2.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Leopoldina Scotti et al.
Molecular reproduction and development, 81(8), 748-756 (2014-06-04)
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrinological pathology among women of reproductive age, and is characterized by abnormalities in ovarian angiogenesis, among other features. Consistent with this association, follicular fluid (FF) concentration and ovarian expression of vascular endothelial