RAB0887
Rat CD86 / CD86 Antigen, Isoform CRA-c ELISA Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
rat
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... Cd86(56822)
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes rat B7-2 / CD86.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Anna A Tyrtyshnaia et al.
Marine drugs, 18(10) (2020-10-21)
Chronic neuropathic pain is a condition that causes both sensory disturbances and a variety of functional disorders, indicating the involvement of various brain structures in pain pathogenesis. One of the factors underlying chronic neuropathic pain is neuroinflammation, which is accompanied