Key Documents
RAB0746
Sigma-Aldrich
Human TNFRSF10A ELISA Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes human Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 10A.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Visite a Biblioteca de Documentos
Mamoru Akita et al.
International journal of oncology, 45(5), 1901-1912 (2014-09-02)
Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) is a promising candidate for cancer treatment, but some cancer cell types are resistant to TRAIL cytotoxicity. Therefore, overcoming this resistance is necessary for effective TRAIL therapy. Mitochondrial morphology is important for the maintenance