RAB0404
Human Placental Growth Factor ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Sinônimo(s):
PIGF, Placenta growth factor, PLGF
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 1.372-1000 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PGF(5228)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The PGF (placental growth factor) gene codes for a proangiogenic factor and is mapped to human chromosome 14q24.3. PGF belongs to the vascular endothelial growth factor (VEGF) family of growth factors. It is predominantly expressed in placenta.
Imunogênio
Aplicação
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Human Placental Growth Factor ELISA Kit has been used to determine PGF in the medium culture waste and cellular suspension.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?