Documentos Principais
RAB0167
Sigma-Aldrich
Phospho-EGFR (pTyr1086) ELISA Kit
for detection of human phospho-egfr (pTyr1086) in cell and tissue lysates
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EGFR(1965)
Descrição geral
The Phospho-EGFR (pTyr1086) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Imunogênio
EGFR (pTyr1086) synthetic phosphopeptide
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3