RAB0124
Human SDF-1 β ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type plasma
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 35 pg/mL
standard curve range: 32.77-8000 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CXCL12(6387)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Outras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
- RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
- RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials