RAB0018
Apelin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Sinônimo(s):
Apelin
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
rat, mouse, human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
entrada
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5.84 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... APLN(8862)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apelin EIA kit has been used to determine the concentration of apelin in pre-adipocyte growth medium.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- RABHRP3HRP-StreptavidinSDS
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials