Documentos Principais
RA2DWPAT-EP
Rotor for Eppendorf® 5810/5810R Centrifuges
A-2-DWP-AT, aerosol-tight
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
to hold 2 x 1 filtration plate kits
to hold 2 x 2 DWP
to hold 2 x 6 MTP
A-2-DWP-AT, aerosol-tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022639901
Parâmetros
4,500 max. RCF (3,486 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5810/5810R
Categorias relacionadas
Descrição geral
Rotor for Eppendorf(R) 5418/5418R Centrifuge
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)