R3280
Monoclonal Anti-RPA/p70 antibody produced in mouse
~1.5 mg/mL, clone 2H10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-REPA1, Monoclonal Anti-RF-A, Monoclonal Anti-RP-A, Monoclonal Anti-RPA70, Monoclonal Anti-hSSB, Monoclonal Anti-replication protein A1, 70kDa
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~70 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPA1(6117)
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2