Documentos Principais
R2883
Sigma-Aldrich
Microcentrifuge tube rack, rectangular
6 x 12 1.5ml tubes, white
Sinônimo(s):
tube holder
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiais
polypropylene
Características
6 x 12 1.5ml tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18841-0000
C × L × A
9 1/8 in. × 4 3/8 in. × 4 3/8 in.
cor
white
Descrição geral
Stackable racks hold 72 tubes in a 6 × 12 array.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)