PZ0326
PF-03549184
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(3′,4′-dichloro[1,1′-biphenyl]-4-yl)-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, PF-9184
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H14Cl2N2O4S/c22-16-10-7-13(11-17(16)23)12-5-8-14(9-6-12)25-19(21(24)27)20(26)15-3-1-2-4-18(15)30(25,28)29/h1-11,26H,(H2,24,27)
chave InChI
YGTUCAUHSJOJCQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3