Documentos Principais
PRS4001
Sigma-Aldrich
Anti-APH1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Anterior pharynx defective 1 homolog A (C. elegans), Anti-Presenilin stabilization factor
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APH1A(51107)
Imunogênio
a 13 amino acid peptide from near the amino-terminus of human APH1a.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4001.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hui-Qin Li et al.
Brain, behavior, and immunity, 82, 264-278 (2019-09-03)
Isorhynchophylline (IRN) has been demonstrated to have distinct anti-Alzheimer's disease (AD) activity in several animal models of AD. In this study, we aimed at evaluating the preventive effect of IRN on the cognitive deficits and amyloid pathology in TgCRND8 mice.