Documentos Principais
PRS3767
Sigma-Aldrich
Anti-SOCS1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-JAB, Anti-JAK-binding protein, Anti-Suppressor of cytokine signaling 1
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOCS1(8651)
Imunogênio
a 17 amino acid peptide from near the amino-terminus of human SOCS1.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3767.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M Hamedi et al.
Scandinavian journal of immunology, 80(5), 369-376 (2014-09-11)
Behçet's disease (BD) is a chronic, multisystemic, recurrent vasculitis disease of unknown aetiology. Proinflammatory cytokines are a key feature of the disease, but the triggers for their induction are not well understood and/or controversial. Suppressor of cytokine signalling (SOCS) proteins