Documentos Principais
PRS2299
Sigma-Aldrich
Anti-DCR1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-LIT, Anti-TRAIL-R3, Anti-TRID, Anti-Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10c, decoy without an intracellular domain
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IF
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human, rat, mouse
citations:
técnica(s):
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 65 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Categorias relacionadas
Imunogênio
a peptide corresponding to amino acids in the extracellular domain of human DcR1 precursor.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP2299.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)