Key Documents
PRS2271
Sigma-Aldrich
Anti-FLASH antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Caspase 8 associated protein 2
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 220 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP8AP2(9994)
Imunogênio
a synthetic peptide corresponding to amino acids near the carboxy-terminus of human FLASH, which differ from mouse by one amino acid.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP2271.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2