Documentos Principais
PRS1107
Sigma-Aldrich
Anti-DOK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Telomerase-associated protein 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 62 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TEP1(7011)
Imunogênio
a peptide corresponding to amino acids near the carboxy-terminus of human DOK1.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP1107.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Javier Celis-Gutierrez et al.
The EMBO journal, 33(17), 1928-1940 (2014-06-26)
Natural killer (NK) cells are involved in immune responses against tumors and microbes. NK-cell activation is regulated by intrinsic and extrinsic mechanisms that ensure NK tolerance and efficacy. Here, we show that the cytoplasmic signaling molecules Dok1 and Dok2 are