PLA0215
Rabbit anti-NF-kappaB2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
CVID10, DNA-binding factor KBF2, H2TF1, LYT-10, LYT10, NF-kB2, NFKB, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2, lymphocyte translocation chromosome 10 protein, nuclear factor Kappa-B, nuclear factor NF-kappa-B p52 subunit, nuclear factor of Kappa light chain gene enhancer in B cells 2, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2 (p49/p100), oncogene Lyt-10, p100, p105, p49/p100, p52, p52/p100 subunit, subunit 2, transcription factor NFKB2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_001070962.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... NF-kappaB2(4791)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)