PLA0210
Rabbit anti-GRLF1/p190RhoGAP Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
GRF-1, GRLF1, KIAA1722, P190-A, P190A, glucocorticoid receptor DNA binding factor 1, glucocorticoid receptor DNA-binding factor 1, glucocorticoid receptor repression factor 1, p190ARhoGAP, p190RhoGAP, rho GAP p190A
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de adesão
EAW57452.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... GRLF1/p190RhoGAP(2909)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1