PLA0155
Rabbit anti-PPP1CC Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
PP-1G, PP1C, PP1gamma, PPP1G, catalytic subunit, gamma isoform, gamma isozyme, protein phosphatase 1, protein phosphatase 1C catalytic subunit, serine/threonine phosphatase 1 gamma
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_002701.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... PPP1CC(5501)
Imunogênio
forma física
Outras notas