PLA0130
Rabbit anti-ATRIP Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
ATM and Rad3-related-interacting protein, FLJ12343, MGC20625, MGC21482, MGC26740
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 1-4 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_569055.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... ATRIP(84126)
Imunogênio
forma física
Outras notas