PLA0078
Rabbit anti-KAP-1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
E3 SUMO-protein ligase TRIM28, KAP-1, KAP1, KRAB [Kruppel-associated box domain]-associated protein 1, KRAB-associated protein 1, KRAB-interacting protein 1, KRIP-1, PPP1R157, RING finger protein 96, RNF96, TF1B, TIF1-beta, TIF1B, Tripartite motif-containing protein 28, nuclear corepressor KAP-1, protein phosphatase 1, regulatory subunit 157, transcriptional intermediary factor 1-beta
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: 1:500-1:2,500
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de adesão
NP_005753.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... KAP-1(10155)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)