PLA0057
Rabbit anti-Mre11 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
AT-like disease, ATLD, DNA recombination and repair protein, HNGS1, MRE11, MRE11 double strand break repair nuclease A, MRE11 homolog, MRE11 homolog 1, MRE11 homolog A, MRE11 meiotic recombination 11 homolog A, MRE11 meiotic recombination 11 homolog A (S. cerevisiae), MRE11 meiotic recombination 11-like protein A, MRE11B, double strand break repair nuclease A, endo/exonuclease Mre11, meiotic recombination (S. cerevisiae) 11 homolog A, meiotic recombination 11 homolog 1, meiotic recombination 11 homolog A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:1,000-1:5,000
western blot: 1:1,000- 1:5,000
nº de adesão
NP_005582.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... Mre11(4361)
Imunogênio
forma física
Outras notas