PLA0054
Goat anti-Chk1 Antibody, Affinity Purified
Sinônimo(s):
1, CHK1, CHK1 (checkpoint; S.pombe) homolog, CHK1 checkpoint homolog, CHK1 checkpoint homolog (S. pombe), Checkpoint, Chk1-S, S. pombe, cell cycle checkpoint kinase, checkpoint kinase-1, homolog of
About This Item
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:2,500- 1:15,000
nº de adesão
NP_001265.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
goat ... Chk1(1111)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)