PLA0016
Rabbit anti-MDC1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
Em:AB023051.5, KIAA0170, NFBD1, homologue to Drosophila photoreceptor protein calphotin, mediator of DNA-damage checkpoint 1, nuclear factor with BRCT domains 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2000-1:10000
nº de adesão
NP_055456.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... MDC1(9656)
Imunogênio
forma física
Outras notas