PHYTOMLS03
Phytochemical Metabolite Library Of Standards Plate 3 (Water Soluble)
Supplied by IROA Technologies
Sinônimo(s):
Mass Spectrometry Metabolite Library, PHYTOMLS™
embalagem
pkg of 1 plates
fabricante/nome comercial
IROA Technologies
tamanho da placa
96 wells
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Adequação
Nota de preparo
Outras notas
To download the software package, visit sigma.com/mlsdiscovery.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1A - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Blood,Liver,Kidney, Peripheral nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHYTOMLS03-1EA | 4065266124910 |