P9607
Anti-Potassium Channel Kv2.1 (DRK1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1:250-1:500
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNB1(3745)
mouse ... Kcnb1(16500)
rat ... Kcnb1(25736)
Imunogênio
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2