P9372
Anti-Potassium Channel KCa2.1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-KCNN1, Anti-SK1, Anti-SKCa1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
western blot: 1:200 using rat brain cortex
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Kcnn1(54261)
Imunogênio
forma física
Não está encontrando o produto certo?