P9109
Monoclonal Anti-Protein Tyrosine Phosphatase PEST antibody produced in mouse
clone AG25, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-PTP PEST
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AG25, monoclonal
peso molecular
antigen 88 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, bovine, rat
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PTPN12(5782)
mouse ... Ptpn12(19248)
rat ... Ptpn12(117255)
Descrição geral
Monoclonal Anti-Protein Tyrosine Phosphatase PEST recognizes PTP PEST isoforms in all mammalian species (88 kDa).
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo