P7373
PAK7 Active human
≥75% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
PAK5, p21 activated kinase-7
About This Item
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥75% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
10 units/mg protein (Bradford)
peso molecular
protein apparent mol wt ~116 kDa by SDS-PAGE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PAK7(57144)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1