Documentos Principais
P2635
Sigma-Aldrich
Palmitoleoyl chloride
≥98%, liquid
Sinônimo(s):
cis-9-Hexadecenoyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H29ClO
Número CAS:
Peso molecular:
272.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.85
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
liquid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C16H29ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7-
chave InChI
VZQFJZYVQNXVRY-FPLPWBNLSA-N
Embalagem
Sealed ampule.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves